Strickhandschuhe, Nitras® 03400, teilbeschichtet, mit Strickbund
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
034008 034009 0340010 0340011 034007
112-2298EA 1.9 EUR
112-2298 112-2299 112-2364 112-2369 ASAS034007
Strickhandschuhe, Nitras® 03400, teilbeschichtet, mit Strickbund
Handschuhe
Strickhandschuhe aus 100 % Baumwoll-Jersey, mit 3/4-Nitrilbeschichtung.
  • Hohen Tragekomfort und Flexibilität
  • Mit Strickbund
Gesamtlänge: 240 mm
Ideal für Bau, Industrie und Gewerbe.
Zertifizierungen: EN 388 (4111X); Kat. II