Strickhandschuhe, Nitras® 3400X, teilbeschichtet, mit Strickbund
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
3400X8 3400X9 3400X10
ASAS3400X8EA 41.8 EUR
ASAS3400X8 ASAS3400X9 ASAS3400X10
Strickhandschuhe, Nitras® 3400X, teilbeschichtet, mit Strickbund
Handschuhe
Arbeitshandschuhe aus 100 % Baumwoll-Jersey, mit Nitrilkautschuk (NBR) teilbeschichtet.
  • Hohen Tragekomfort und Flexibilität
  • Teilbeschichtet: Offener Handrücken sorgt für Atmunsgaktivität
  • Mit Strickbund
Ideal für Bau, Industrie und Gewerbe.
EN 388 4121
Zertifizierungen: EN 388 (4111X); Kat. II
OEKO-Tex zertifizert (STANDARD 100)