pH/°C-Messgerät, mobil, 205
Lieferant: Testo
0563.2051 0563.2052
TEST0563.2051EA 284 EUR
TEST0563.2051 TEST0563.2052
pH/°C-Messgerät, mobil, 205
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses einhändige, robuste, per Penetration verwendbare Messinstrument für Nahrungsmittel zum messen von pH/°C kommt mit einem automatischen Temperaturausgleich. Die robuste pH-Einstech-Elektrode ist dank des Loch-Diaphragmas verstopfungsunempfindlich gegenüber Schmutz und Staub. Das Instrument ist speziell für pH-Messungen in festen und halbfesten Medien, wie Fleisch, geeignet.
  • pH-Spitze in unzerbrechlichem Kunststoff eingebettet; Spitze kann von Anwender ausgetauscht werden
  • Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler
  • Wartungsfreies Gel-Elektrolyt
  • Hintergrundbeleuchtetes 2-zeiliges Display
  • Hörbares Tastenfeedback
  • 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich
Messen Sie gleichzeitig pH-Wert und Temperatur und zeigen die Werte auf dem beleuchtetes Display an. Die automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) hält den Messwert fest, sobald dieser stabil ist. Ein Hinweiston informiert Sie über den stabilen Messwert. Aufbewahrungskappe mit Gel wird auf die pH-Sonde aufgesteckt und dient zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen. Das Elektrolyt-Gel fördert die Langlebigkeit der pH-Sonde.
Die mitgelieferte Gürtel-/Wandhalterung ermöglicht die sichere Befestigung des Gerätes an einer Wand oder einem Gürtel.
Zertifizierungen: DIN EN 12830.
Lieferumfang: Testo 205 wird mit Einstechfühler, Aufbewahrungskappe, Gürtel-/Wandhalterung ausgeliefert. Das Starterset enthält das Instrument mit Einstechfühler, Aufbewahrungskappe, Gel und Kalibrierflaschen 250 ml pH 4+7, sowie Gürtel-/Wandhalterung und Aluminiumkoffer.