Tetracyclin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T3258-5G
T3258-100G
T3258-25G
SIALT3258-5GEA
55.1
EUR
SIALT3258-5G
SIALT3258-100G
SIALT3258-25G
Tetracyclin, Sigma-Aldrich®
Tetracyclin
Formel:
C₂₂H₂₄N₂O₈ |
MDL Number:
MFCD00151232 CAS-Nummer: 60-54-8 EINECS: 200-481-9 |