TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 8,0, low EDTA für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
A8569.0500
A8569.1000
A8569.0500EA
28.6
EUR
A8569.0500
A8569.1000
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 8,0, low EDTA für die Molekularbiologie
Puffer
Klonpuffer
- DNases/RNases/Proteases: not detectable
- pH (20°C; adjusted with HCl): 8,0 ± 0,1
Composition: EDTA · Na2: 0,1 mM and Tris: 10 mM.