tert-Butylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: t-Butylisocyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
260630-1G 260630-5G
SIAL260630-1GEA 45 EUR
SIAL260630-1G SIAL260630-5G
tert-Butylisocyanid, Sigma-Aldrich®
tert-Butylisocyanid
Formel: C₅H₉N
MDL Number: MFCD00000002
CAS-Nummer: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II