Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
A1493.0005 A1493.0010 A1493.0025 A1493.0050
A1493.0005EA 58.6 EUR
A1493.0005 A1493.0010 A1493.0025 A1493.0050
Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Kanamycin sulphate hydrate
Formel: C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5965-95-7
EINECS: 246-933-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 750 I.U./mg
α20°C/D; 1 %, H2O +112° - +123°
pH (1 %; H2O) 6.5 - 8.5
Loss on drying (60°C) max. 1.5 % (1 Torr)
Kanamycin B max. 4 %