Ampicillin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8351-25G
A8351-5G
SIALA8351-25GEA
746
EUR
SIALA8351-25G
SIALA8351-5G
Ampicillin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Ampicillin Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Molekulargewicht: 371.39 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064313 CAS-Nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |