Ampicillin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9518-25G A9518-5G A9518-100G
SIALA9518-25GEA 255 EUR
SIALA9518-25G SIALA9518-5G SIALA9518-100G
Ampicillin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1