Ampicillin Natriumsalz 91,0-102,0%, BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
A0839.0010
A0839.0025
A0839.0100
A0839.0010EA
39.2
EUR
A0839.0010
A0839.0025
A0839.0100
Ampicillin Natriumsalz 91,0-102,0%, BioChemica®
Ampicillin Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Schmelzpunkt: 212…215 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064313 CAS-Nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) | 91.0 - 102.0 % |
α20°C/D; 0.2 %, H2O | +258° - +287° |
pH (10 %; H2O; 20°C) | 8.0 - 10.0 |
Heavy metals | max. 0.002 % |
Water (K.F.) | max. 2 % |