Dextransulfat Natriumsalz, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
265152-10 265152-50
265152-10EA 118 EUR
265152-10 265152-50
Dextransulfat Natriumsalz, Calbiochem®
Dextran sulphate sodium salt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL Number: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1