Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 892
Lieferant: Showa
892-08 892-09 892-10 892-07 892-11
112-0176EA 283 EUR
112-0176 112-0177 112-0178 112-0175 112-0179
Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 892
Handschuhe
Diese Handschuhe mit Rollrand und glatter Oberfläche bestehen aus ungefüttertem Viton und einer Butyl-Beschichtung. Sie schützen die Hände vor einer breiten Palette an chemischen Gefahren.
  • Undurchlässig bei Arbeiten in feuchter oder fettiger Umgebung, z. B. petrochemische Industrie
  • Dünner, leichter Handschuh, der sich wie eine „zweite Haut“ anfühlt
  • Das Bündchen verhindert das Eindringen von Schmutz in den Handschuh und schützt das Handgelenk
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III