Schlauchverbinder, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H197270000 H197280000 H197290000
129-2235EA 150 EUR
129-2235 129-2236 129-2237
Schlauchverbinder, SP Bel-Art
Fittings und Verbinder
Die Einheit besteht aus zwei PE-Schlauchnippelanschlüssen, die sich mit einer zentralen Stecker/Hülse-Kegelverbindung fest zusammenfügen.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gute chemische Beständigkeit