Tris-Borat-EDTA-Puffer (TBE)
Lieferant: VWR Chemicals
0478-2PKEA 84.1 EUR
0478-2PK 0478-40L 0658-4L J885-1L J885-4L 0658-1L 0658-20L 0658-5L J885-5L
Tris-Borat-EDTA-Puffer (TBE)
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
TBE ist für DNA-Elektrophorese-Verfahren unter Verwendung von sowohl Acrylamid als auch Agarose optimiert. Die Puffer sind als Flüssigkonzentrat oder Ready-Pack™ erhältlich (ein Folienbeutel enthält ausreichend Material für die Präparation von 1 l 10 fach konzentriert).
  • Hohe Pufferkapazität
  • Hohe Ionenstärke
  • Ermöglicht verlängerte Elektrophoresedurchläufe ohne Pufferrücklauf
  • Praktische Verpackungsoptionen minimieren das Wiegen und Mischen
Gemisch der einfach (1X) Lösung enthält 0,089 M Tris, 0,089 M Borat und 0,002 M EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat mit einem End-pH von 8,3.
Bitte beachten *Note: TBE has a tendency to precipitate over time. If this occurs, redissolve in solution.