Tris-Glycin-Puffer, 10X Konzentrat, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
0307-4LEA
278
EUR
0307-4L
0307-1L
0307-5L
Tris-Glycin-Puffer, 10X Konzentrat, ultrarein
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
Laufpuffer für 1-D und 2-D Protein-Gel-Elektrophorese.
- Konzentrierte Lösungen in verschiedenen Verpackungsoptionen.
Eine 1X Arbeitslösung enthält 0,025 M Tris-Stammlösung und 0,192 M Glycin.