Lösungsmittelansaugfilter, Bottom-of-the-Bottle™, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-426 A-437 A-438 A-445 A-446 A-550 A-551
UPCHA-426EA 73.8 EUR
UPCHA-426 UPCHA-437 554-1977 UPCHA-445 554-3041 554-3046 UPCHA-551
Lösungsmittelansaugfilter, Bottom-of-the-Bottle™, Upchurch Scientific®
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Edelstahl, PEEK oder UHMWPE
  • Edelstahlfilter ermöglichen die Entnahme von Lösungsmittel bis zu einer Füllhöhe von nur 1/8"
  • PEEK-Filter ermöglichen die Entnahme von Lösungsmittel bis zu einer Füllhöhe von nur 0,080" (2,0 mm)
  • UHMWPE-Filter ermöglichen die Entnahme von Lösungsmittel bis zu einer Füllhöhe von nur 0,10" (2,5 mm)