S-Methylisothiouroniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M84445-100G M84445-500G
SIALM84445-100GEA 33.8 EUR
SIALM84445-100G SIALM84445-500G
S-Methylisothiouroniumsulfat, Sigma-Aldrich®
S-Methylisothiouronium sulphate
Formel: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Molekulargewicht: 278.38 g/mol
MDL Number: MFCD00013055
CAS-Nummer: 867-44-7
EINECS: 212-759-7