S-Methylisothiouroniumsulfat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
127891000
127895000
ACRO127891000EA
29.4
EUR
ACRO127891000
ACRO127895000
S-Methylisothiouroniumsulfat 98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Formel:
C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄ Molekulargewicht: 278.38 g/mol Schmelzpunkt: 240…241 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013055 CAS-Nummer: 867-44-7 EINECS: 212-759-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |