4-(2-Thienyl)buttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L07563.03
L07563.06
L07563.03EA
29.8
EUR
L07563.03
L07563.06
4-(2-Thienyl)buttersäure ≥98%
4-(2-Thienyl)buttersäure
Purity: 98%
CAS No.: 4653-11-6
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀O₂S Siedepunkt: 122 °C (0,3 mmHg) Dichte: 1,169 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005463 CAS-Nummer: 4653-11-6 EINECS: 225-090-0 |