2-Thienylacetylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
30.7
EUR
L09323.06
L09323.14
2-Thienylacetylchlorid ≥98%
2-Thienylacetylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Formel:
C₆H₅ClOS Siedepunkt: 131…132 °C (90 mmHg) Dichte: 1.303 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005456 CAS-Nummer: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |