Orotsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
129571000 129575000
ACRO129571000EA 64.3 EUR
ACRO129571000 ACRO129575000
Orotsäure Monohydrat 98%
Orotsäure Monohydrat
Formel: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 334 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149398
CAS-Nummer: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (1 g, 130°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 %