Abietinsäure 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
173131000 173130250
ACRO173131000EA 152 EUR
ACRO173131000 ACRO173130250
Abietinsäure 85%
Abietinsäure
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03423567
CAS-Nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %