(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27009.03 H27009.06
H27009.03EA 26.1 EUR
H27009.03 H27009.06
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure ≥97%
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Purity: 97+% CAS No.: 79815-20-6 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 177° dec. Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: ∼ 177 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070578
CAS-Nummer: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2