γ-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
861413-100MG
861413-1G
SIAL861413-100MGEA
53.1
EUR
SIAL861413-100MG
SIAL861413-1G
γ-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrin Hydrat
Formel:
C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149574 CAS-Nummer: 91464-90-3 EINECS: 241-482-4 |