β-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
856088-25G 856088-100G 856088-5G
SIAL856088-25GEA 60.6 EUR
SIAL856088-25G SIAL856088-100G SIAL856088-5G
β-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrin Hydrat
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O
MDL Number: MFCD00150811
CAS-Nummer: 68168-23-0
EINECS: 231-493-2