γ-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4930-100MG C4930-1G
SIALC4930-100MGEA 240 EUR
SIALC4930-100MG SIALC4930-1G
γ-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
MDL Number: MFCD00009595
CAS-Nummer: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4