γ-Cyclodextrin
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
02190054.1
02190054.5
0219005401
0219005405
ICNA02190054.1EA
35
EUR
ICNA02190054.1
ICNA02190054.5
ICNA0219005401
ICNA0219005405
γ-Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin
Formel:
C₄₈H₈₀O₄₀ |
MDL Number:
MFCD00009595 CAS-Nummer: 17465-86-0 EINECS: 241-482-4 |