(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
332593-100G 332593-25G 332593-5G
SIAL332593-100GEA 394 EUR
SIAL332593-100G SIAL332593-25G SIAL332593-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621721
CAS-Nummer: 128446-35-5