Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
GK02784DA
GK02784EA
MAYBGK02784DAEA
0
EUR
MAYBGK02784DA
MAYBGK02784EA
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S |
MDL Number:
MFCD00159547 CAS-Nummer: 4651-81-4 |