2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10348.03
L10348.06
L10348.03EA
67.8
EUR
L10348.03
L10348.06
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Purity: 95%
CAS No.: 52431-30-8
Molecular Formula: C4Br2N2O4S
Formula Weight: 331.94
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 218219
Formel:
C₄Br₂N₂O₄S Schmelzpunkt: 134…137 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015537 CAS-Nummer: 52431-30-8 |