2-(Phenylthio)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08722DA BTB08722EA
MAYBBTB08722DAEA 0 EUR
MAYBBTB08722DA MAYBBTB08722EA
2-(Phenylthio)nicotinsäure
2-(Phenylthio)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00052110
CAS-Nummer: 35620-72-5