2-(Methylthio)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06287.10
BTB06287.50
BTB06287DA
MAYBBTB06287.10EA
0
EUR
MAYBBTB06287.10
MAYBBTB06287.50
MAYBBTB06287DA
2-(Methylthio)nicotinsäure
2-(Methylthio)nicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂S |
MDL Number:
MFCD00010101 CAS-Nummer: 74470-23-8 |