2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06290.1
BTB06290.10
MAYBBTB06290.1EA
0
EUR
MAYBBTB06290.1
MAYBBTB06290.10
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Formel:
C₇H₆ClNOS |
MDL Number:
MFCD00051678 CAS-Nummer: 97936-43-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |