1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
158496-10G 158496-50G
SIAL158496-10GEA 51.8 EUR
SIAL158496-10G SIAL158496-50G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel: C₁₄H₁₈N₂
MDL Number: MFCD00003920
CAS-Nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III