4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
594539-1G
594539-5G
SIAL594539-1GEA
43.3
EUR
SIAL594539-1G
SIAL594539-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ |
MDL Number:
MFCD01632203 CAS-Nummer: 99768-12-4 |