4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
AC35956.250 AC35956.1
MAYBAC35956.250EA 0 EUR
MAYBAC35956.250 MAYBAC35956.1
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD01632203
CAS-Nummer: 99768-12-4