3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27444.06 H27444.03
H27444.06EA 96.9 EUR
H27444.06 H27444.03
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 99769-19-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 136° MDL No.: MFCD02093046
Formel: C₈H₉BO₄
Schmelzpunkt: 136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4