(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
L02391.14 L02391.22
L02391.14EA 44.5 EUR
L02391.14 L02391.22
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal
Purity: 97% CAS No.: 122-07-6 Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4115 Odour: Ammonia-like pH: 10.9 Melting Point: -73° Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 605322 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008485
Formel: C₅H₁₃NO₂
Siedepunkt: 139…140 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0.928
Flammpunkt: 29 °C (84 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008485
CAS-Nummer: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
ADR: 3,III