Ammoniumcarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Carbamic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
292834-100G 292834-25G 292834-500G
SIAL292834-100GEA 60.1 EUR
SIAL292834-100G SIAL292834-25G SIAL292834-500G
Ammoniumcarbamat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumcarbamat
Formel: H₂NCO₂NH₄
MDL Number: MFCD00013010
CAS-Nummer: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2