Glycinpropylester Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Glycine n-propyl ester hydrochloride
H50250.03
H50250.06
H50250.03EA
39.7
EUR
H50250.03
H50250.06
Glycinpropylester Hydrochlorid
Glycinpropylester Hydrochlorid
CAS No.: 13049-01-9
Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD00151829
Formel:
C₅H₁₂ClNO₂ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151829 CAS-Nummer: 13049-01-9 EINECS: 235-925-0 |