Dimethylamin 2 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27665.AE H27665.AU
H27665.AEEA 95.4 EUR
H27665.AE H27665.AU
Dimethylamin 2 M in THF
Dimethylamin
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: -36°(-33°F) Boiling Point: ca 60° Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008288
Formel: C₂H₇N
Siedepunkt: ∼60 °C
Dichte: 0.85
Flammpunkt: –36 °C (–33 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228