Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
283282-3L 283282-18L 283282-1L
SIAL283282-3LEA 136 EUR
SIAL283282-3L SIAL283282-18L SIAL283282-1L
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
MDL Number: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2