Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
A12366.0B A12366.18 A12366.30
A12366.0BEA 349 EUR
A12366.0B A12366.18 A12366.30
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester ≥98%
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester
Purity: 98% CAS No.: 94-05-3 Molecular Formula: C8H11NO3 Formula Weight: 169.18 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 190-191°/30mm Beilstein Reference: 878814 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009136
Formel: C₈H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 169.18 g/mol
Siedepunkt: 190…191 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009136
CAS-Nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III