(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
83160-25G
83160-500G
83160-100G
SIAL83160-25GEA
26.8
EUR
SIAL83160-25G
SIAL83160-500G
SIAL83160-100G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₇NO₃ |
MDL Number:
MFCD00005272 CAS-Nummer: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |