(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09424.18 L09424.30
L09424.18EA 29.8 EUR
L09424.18 L09424.30
(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥99%
(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 149-87-1 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 183-185° Beilstein Reference: 82131
Formel: C₅H₇NO₃
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064322
CAS-Nummer: 149-87-1
EINECS: 205-748-3