Pyrrol-2-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L13756.03
L13756.06
L13756.14
L13756.03EA
47.8
EUR
L13756.03
L13756.06
L13756.14
Pyrrol-2-carbonsäure ≥99%
Pyrrol-2-carbonsäure
Purity: 99%
CAS No.: 634-97-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 205° subl.
Beilstein Reference: 80825
Formel:
C₅H₅NO₂ Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (subl.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005219 CAS-Nummer: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |