2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
35620-10G
35620-50G
35620-10GEA
65
EUR
35620-10G
35620-50G
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid, Supelco®
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
Formel:
C₆H₂Cl₃NO |
MDL Number:
MFCD00001611 CAS-Nummer: 101-38-2 EINECS: 202-937-2 UN-Nummer: 3224 ADR: 4.1, |