3-Iod-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8250-1G I8250-25G I8250-5G
SIALI8250-1GEA 78.7 EUR
SIALI8250-1G SIALI8250-25G SIALI8250-5G
3-Iod-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
3-Iod-L-tyrosin
Formel: C₉H₁₀INO₃
MDL Number: MFCD00002608
CAS-Nummer: 70-78-0
EINECS: 200-744-8