3-Fluor-L-tyrosin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF L16775.MD
L16775.MFEA 67.4 EUR
L16775.MF L16775.MD
3-Fluor-L-tyrosin ≥97%
3-Fluor-L-tyrosin
Purity: 97% CAS No.: 7423-96-3 Molecular Formula: C9H10FNO3 Formula Weight: 199.18 Melting Point: 260-261° Beilstein Reference: 3204802 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002607
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Molekulargewicht: 199.18 g/mol
Schmelzpunkt: 260…261 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002607
CAS-Nummer: 7423-96-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II