3-Nitro-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7389-10G
N7389-25G
N7389-5G
SIALN7389-10GEA
203
EUR
SIALN7389-10G
SIALN7389-25G
SIALN7389-5G
3-Nitro-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀N₂O₅ |
MDL Number:
MFCD00007123 CAS-Nummer: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |